Principaux documents
232467
Sigma-Aldrich
1,11-Dibromoundecane
≥98%
Synonyme(s) :
Undecamethylene dibromide
10 G
249,00 $
249,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
249,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)11Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.10
Beilstein:
1740980
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
249,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
pb
190-192 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
−10.6 °C (lit.)
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
BrCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H22Br2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h1-11H2
Clé InChI
SIBVHGAPHVRHMJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,11-Dibromoundecane was used in preparation of:
  • thermotropic main-chain polyether and has been studied by variable-temperature solid-state 13C NMR spectroscopy[1]
  • discotic side group liquid crystal polymer based on poly(methyl methacrylate)[2]
  • self-assembled monolayer (SAM) substrate, 11-(mercaptoundecyl)triethylene glycol[3]
  • SAM of a ferrocene (Fc)-porphyrin (P)-C60 triad on a gold electrode[4]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Convenient synthesis of a discotic side group liquid crystal polymer.
Mchattie GS and Imrie CT.
Journal of Materials Chemistry, 8(1), 47-51 (1998)
The chain conformations of a polyether based on bis (4-hydroxyphenoxy)-p-xylylene and 1, 11-dibromoundecane (HPX-c11) in its mesophase states, derived from 13C NMR.
Cheng J, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Letters, 32(4), 721-736 (1994)
New syntheses for 11-(mercaptoundecyl) triethylene glycol and mercaptododecyltriethyleneoxy biotin amide.
Canaria CA, et al.
Tetrahedron Letters, 46(28), 4813-4816 (2005)
Synthesis and photoelectrochemical properties of a self-assembled monolayer of a ferrocene-porphyrin-fullerene triad on a gold electrode.
Imahori H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 13, 1165-1166 (1999)