232343
4-Butoxyaniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
pb
148-149 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7H,2-3,8,11H2,1H3
Clé InChI
UBRIHZOFEJHMIT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- bis-4-butoxyphenyl-4,4′-(2,2′-bipyridyl)carbamide
- 1-(4-butoxyphenyl)-3-(6-methyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-4-yl)urea
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup