Documents
232076
Sigma-Aldrich
Molybdenum(II) acetate dimer
98%
Synonyme(s) :
Di-molybdenum tetraacetate
About This Item
Formule linéaire :
Mo2(OCOCH3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
needles
Pertinence de la réaction
core: molybdenum
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[Mo]OC(C)=O.CC(=O)O[Mo]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Mo/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
DOOLFANBWPPEGQ-UHFFFAOYSA-J
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.