Principaux documents
232068
Sigma-Aldrich
Cesium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cesium hydroxide hydrate
100 G
196,00 $
500 G
713,00 $
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
196,00 $
500 G
713,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CsOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Essai
99% trace metals basis
Forme
liquid
Concentration
50 wt. % in H2O
Impuretés
≤15000.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
1.72 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[OH-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Application
Cesium hydroxide solution can be used to adjust the pH of rinsesolutions.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Brenda Farrell et al.
The Journal of general physiology, 152(7) (2020-05-10)
Outer hair cell (OHC) electromotility amplifies acoustic vibrations throughout the frequency range of hearing. Electromotility requires that the lateral membrane protein prestin undergo a conformational change upon changes in the membrane potential to produce an associated displacement charge. The magnitude
M M V Ramana et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 152, 165-171 (2015-07-25)
In the present work, isopropyl-6-amino-4-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-cyano-2-methyl-4H-pyran-3-carboxylate (4H-pyran analog) has been synthesized by a three component reaction catalyzed by CsOH/γ-Al2O3 and characterized. The interaction of 4H-pyran analog with herring sperm DNA (hs DNA) under physiological conditions (phosphate buffer of pH 7.2) was