230960
Stains-All
Dye content 95 %
Synonyme(s) :
1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1,2-d]thiazolium bromide, 3,3′-Diethyl-9-methyl-4,5,4′,5′-dibenzothiacarbocyanine
About This Item
Produits recommandés
Composition
Dye content, 95%
λmax
597 nm
Chaîne SMILES
[Br-].CCN1C(/Sc2ccc3ccccc3c12)=C\C(C)=C\c4sc5ccc6ccccc6c5[n+]4CC
InChI
1S/C30H27N2S2.BrH/c1-4-31-27(33-25-16-14-21-10-6-8-12-23(21)29(25)31)18-20(3)19-28-32(5-2)30-24-13-9-7-11-22(24)15-17-26(30)34-28;/h6-19H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable