229741
Lithium nitrate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lithium salt of nitric acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
crystalline powder
Pf
264 °C (lit.)
Solubilité
522 g/L at 20 °C
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.