Principaux documents
229156
Sigma-Aldrich
6-Methoxyquinoline N-oxide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Pf
102-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2[n+]([O-])cccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11(10)12/h2-7H,1H3
Clé InChI
BWEGRKPOJXNZSK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The standard molar enthalpy of formation of 6-methoxyquinoline N-oxide was studied using static-bomb calorimetry[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Energetics of 6-methoxyquinoline and 6-methoxyquinoline< i> N</i>-oxide: the dissociation enthalpy of the (N?O) bond.
Ribeiro da Silva MD, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 35(7), 1093-1100 (2003)