Principaux documents
229040
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide monohydrate
99.9% trace metals basis
1 G
435,00 $
435,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
435,00 $
About This Item
Formule linéaire :
PtO2·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
435,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Composition
Pt, 78-80%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: platinum
Chaîne SMILES 
O.O=[Pt]=O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
Clé InChI
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges