Key Documents
228990
Sigma-Aldrich
Cetyldimethylethylammonium bromide
85%
Synonyme(s) :
Dimethylethylhexadecylammonium bromide, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)15N+(CH3)2CH2CH3]Br-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.47
Numéro Beilstein :
3729134
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
85%
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
Autres remarques
Remainder stearyl compound
Remplacé(e)(s) par