Principaux documents
227579
Sigma-Aldrich
4-Bromobutyl acetate
98%
10 G
108,00 $
50 G
327,00 $
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
108,00 $
50 G
327,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2(CH2)4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromobutyl acetate was used in the synthesis of 9-alkylguanine derivative[1].
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Kjellberg J, et al.
Tetrahedron Letters, 27(7), 877-880 (1986)