227528
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
95%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Pureté
95%
Impuretés
<3% sodium hydroxide
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(CO)c(O)c(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-6-2-7(4-10)9(12)8(3-6)5-11/h2-3,10-12H,4-5H2,1H3
Clé InChI
KUMMBDBTERQYCG-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable