Principaux documents
227072
Sigma-Aldrich
Deuterium chloride solution
37 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
Synonyme(s) :
Hydrochloric acid-d solution
About This Item
Formule linéaire :
DCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
37.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Niveau de qualité
Concentration
37 wt. % in D2O
Densité
1.257 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
Conditionnement
Packaged in prescored ampules