Principaux documents
226408
Sigma-Aldrich
o-Methyl-N,N′-diisopropylisourea
97%
Synonyme(s) :
N,N′-Diisopropyl-O-methylisourea
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHNHC(OCH3)=NCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Beilstein:
1753052
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
50-52 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CO\C(NC(C)C)=N/C(C)C
InChI
1S/C8H18N2O/c1-6(2)9-8(11-5)10-7(3)4/h6-7H,1-5H3,(H,9,10)
Clé InChI
PUVRRPLSJKDMKH-UHFFFAOYSA-N
Application
o-Methyl-N,N′-diisopropylisourea was used in the synthesis of proline betaine (stahydrine) and 4-hydroxyproline betaine (betoncine)[1].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Betaines derived from amino and hydrazino acids as phase transfer catalysts.
Tetrahedron, 46(6), 1911-1922 (1990)