226262
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-sulfonyl chloride
96%
Synonyme(s) :
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzenesulfonyl chloride, DABS-Cl, Dabsyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
Clé InChI
VTVWTPGLLAELLI-WUKNDPDISA-N
Application
Remplacé(e)(s) par