Principaux documents
222666
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylaniline
99%
Synonyme(s) :
3-Fluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
Pf
30-32 °C (lit.)
Densité
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(N)cc1F
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
MGRHBBRSAFPBIN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Preconcentration of aniline derivatives from aqueous solutions using micellar-enhanced ultrafiltration.
Analyst, 118(1), 23-27 (1993)