222526
3-Methylxanthine
98%
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
167,00 $
About This Item
167,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
Clé InChI
GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable