222070
4-(Heptyloxy)phenol
97%
377,00 $
About This Item
377,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
60-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCOc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H20O2/c1-2-3-4-5-6-11-15-13-9-7-12(14)8-10-13/h7-10,14H,2-6,11H2,1H3
Clé InChI
HZBABTUFXQLADL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable