Documents
221139
Sigma-Aldrich
3-Amino-6-(chloromethyl)-2-pyrazinecarbonitrile 4-oxide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
144-146 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL, clear, brown
Chaîne SMILES 
Nc1c(nc(CCl)c[n+]1[O-])C#N
InChI
1S/C6H5ClN4O/c7-1-4-3-11(12)6(9)5(2-8)10-4/h3H,1,9H2
Clé InChI
MOTPZQHCPMUIMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Amino-6-(chloromethyl)-2-pyrazinecarbonitrile 4-oxide may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable