220914
Lithium
wire (in mineral oil), diam. 3.2 mm, 99.9% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
wire (in mineral oil)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
9.446 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
3.2 mm
Impuretés
~0.01% sodium
Point d'ébullition
1342 °C (lit.)
Pf
180 °C (lit.)
Densité
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
Clé InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Articles
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.