Principaux documents
219592
Sigma-Aldrich
2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyltriphenylphosphonium bromide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H26BrO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.34
Beilstein:
4117571
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
193-195 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phosphine
Chaîne SMILES 
[Br-].C1COC(CC[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)OC1
InChI
1S/C24H26O2P.BrH/c1-4-11-21(12-5-1)27(22-13-6-2-7-14-22,23-15-8-3-9-16-23)20-17-24-25-18-10-19-26-24;/h1-9,11-16,24H,10,17-20H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XETDBHNHTOJWPZ-UHFFFAOYSA-M
Application
2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyltriphenylphosphonium bromide can be used:
  • As a three-carbon homologating agent used to prepare α,β- or β,γ- unsaturated compounds.[1]
  • In the olefination of methyl 5-oxopentanoate to yield methyl 7-(1,3-dioxan2-yl)hept-(5Z)-enoate.[2]
  • As a cathode interfacial layer material in polymer solar cells.[3]
Reactant for:
  • Wittig olefination
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
2-(1, 3-Dioxan-2-yl)-ethylidenetriphenylphosphorane, A New Three-Carbon Homologating Agent
Stowell JC and Keith DR
Synthesis, 1979(2), 32-133 (1979)
Organophosphorus Derivatives as Cathode Interfacial-Layer Materials for Highly Efficient Fullerene-Free Polymer Solar Cells
Gupta M, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 10(42), 35896-35903 (2018)
Algal pheromone biosynthesis: stereochemical analysis and mechanistic implications in gametes of Ectocarpus siliculosus
Rui F and Boland W
The Journal of Organic Chemistry, 75(12), 3958-3964 (2010)