Key Documents
218529
Sigma-Aldrich
4-Morpholinecarbonitrile
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
Point d'ébullition
71-73 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H8N2O/c6-5-7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2
Clé InChI
BOQOXLAQTDFJKU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
He I and He II photoelectron spectra of 4-morpholinecarbonitrile has been investigated.
Application
4-Morpholinecarbonitrile was used in the synthesis of substituted heterocyclic compounds.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tautomerie von Heterocyclen, VII. Synthese und Reaktionen N-vinylsubstituierter Chlorformamidine.
Ried W and Erle H-E.
Chemische Berichte, 112(2), 640-647 (1979)
Trans-annular interactions in morpholines: A photoelectron spectroscopic study.
Novak I and Kovac B.
Heteroatom Chem., 6(1), 29-31 (1995)