Principaux documents
215139
Sigma-Aldrich
Pyridine trifluoroacetate
98%
Synonyme(s) :
Trifluoroacetic acid pyridine salt
100 G
214,00 $
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
214,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.12
Beilstein:
3735993
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
chunks
Pf
83-86 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 5%, clear, colorless
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
c1ccncc1.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5N.C2HF3O2/c1-2-4-6-5-3-1;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H;(H,6,7)
Clé InChI
NRTYMEPCRDJMPZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pyridine trifluoroacetate forms reversed micelles with alkylammonium carboxylates in benzene[1].
Application
  • On-tissue chemical oxidation followed by derivatization for mass spectrometry imaging: Investigates a technique for enhancing mass spectrometry imaging of hydroxyl-containing biomolecules using pyridine trifluoroacetate, which could be useful in bioanalytical applications (Wang et al., 2023).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Osmotic and activity coefficients of some pyridine complexes with halogenoacetic acids in benzene at 25?C.
Dega-Szapran Z and Szafran M.
Journal of Molecular Liquids, 25(2), 109-113 (1983)