Principaux documents
214493
Sigma-Aldrich
Chrysoidine G
Dye content 90 %
Synonyme(s) :
4-Phenylazo-m-phenylenediamine monohydrochloride, Basic Orange 2, Chrysoidine Y
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12N4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.71
Numéro C.I. (Colour Index):
11270
Numéro Beilstein :
3724653
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, 90%
Pf
235 °C (dec.) (lit.)
λmax
449 nm
Chaîne SMILES 
Cl[H].Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)c1
InChI
1S/C12H12N4.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,13-14H2;1H
Clé InChI
MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Gloves
[A bile-chrysoidine-glycerol culture medium and its use in the diagnosis of gram-negative aerobic bacteria, especially Enterobacteriaceae].
K Ziesché et al.
Zeitschrift fur die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete, 31(9), 516-518 (1985-09-01)
[Hobby and occupation as causes of cancer].
R L Zielhuis
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 130(22), 994-998 (1986-05-31)
Maggots dyed with chrysoidine.
British medical journal (Clinical research ed.), 289(6456), 1451-1452 (1984-11-24)
[Use of a culture medium containing bile, chrysoidine and glycerol in bacteriological diagnosis].
K Ziesché et al.
Ceskoslovenska epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 34(1), 39-43 (1985-02-01)
Rhiannon M David et al.
Environmental toxicology and chemistry, 28(9), 1893-1900 (2009-04-24)
The use of unicellular algae in ecotoxicity testing is well established, particularly regarding whole-organism and population-level end points such as lethality and population growth. Conflicting information exists, however, on the potential for genetic toxicity to be incorporated into the safety