MilliporeSigma
Passer à
27240
Chrysoidine G
suitable for microscopy
Synonyme(s) :
4-Phenylazo-m-phenylenediamine monohydrochloride, Basic Orange 2, Chrysoidine Y
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
65,70 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12N4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.71
EC Number:
208-545-8
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
11270
Beilstein/REAXYS Number:
3724653
65,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
Quality Segment
mp
235 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)c1
InChI
1S/C12H12N4.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,13-14H2;1H
InChI key
MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
8002886128616030
description
suitable for microscopy
description
analytical standard
description
certified by the BSC, Dye content 80 %
description
suitable for microscopy, mixture of toluidine blue and waterblue
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chrysoidine G
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Gloves