Documents
214299
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-nitrobenzonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Nitro-p-tolunitrile
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(CH3)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
97-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C#N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(4-6)10(11)12/h2-4H,1H3
Clé InChI
QGBSLPHQCUIZKK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methyl-2-nitrobenzonitrile was used in the preparation of 4-cyano-3-nitrobenzyl bromide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lin Xu et al.
Biochemistry, 50(39), 8311-8322 (2011-08-24)
Vibrational Stark effect spectroscopy was used to measure electrostatic fields in the hydrophobic region of the active site of human aldose reductase (hALR2). A new nitrile-containing inhibitor was designed and synthesized, and the X-ray structure of its complex, along with