Principaux documents
206253
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachlororhodate(III)
reagent grade
Synonyme(s) :
Rhodium(III)-ammonium chloride
1 G
758,00 $
758,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
758,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)3RhCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.74
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
758,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.3H3N.Rh/h6*1H;3*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Clé InChI
OJNYBYILSUWBHM-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lenka Svecova et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-12)
In this work, the aqueous speciation of Rh(III) in chloride medium was investigated by UV-vis spectroscopy for ligand to metal ratios R = (Cl-)/(Rh) ranging from 300 to 5000, at fixed Rh concentration (2.4 × 10-3 M). Under the chemical