208183
Cadmium sulfide
powder
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
Forme
powder
Poids mol.
Mw 144.5 g/mol(lit.)
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Pf
−1750 °C (at a pressure of 100 bar) (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble(lit.)
Densité
4.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S=[Cd]
InChI
1S/Cd.S
Clé InChI
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.