206342
Celestine blue
Dye content 80 %
Synonyme(s) :
Mordant Blue 14
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Composition
Dye content, 80%
Pf
227-230 °C
Solubilité
water: 0.1%
λmax
642 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥29000 at 640-650 nm in water at 0.01 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)c(O)c(O)cc3C(N)=O
InChI
1S/C17H17N3O4.ClH/c1-3-20(4-2)9-5-6-11-13(7-9)24-16-14(19-11)10(17(18)23)8-12(21)15(16)22;/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H3-,18,19,21,22,23);1H
Clé InChI
VXAFJUDTZSMEFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable