203955
trans-Diamminedichloropalladium(II)
99.998%
Synonyme(s) :
trans-Bisamminedichloropalladium, Transpalladin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.998%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Densité
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.N.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pd/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Application
- Stereoselective alkylation of aldol reactions
- Solid phase oligosaccharide synthesis of N-glycans
- Isomerization and cleavage of allyl ethers of carbohydrates
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges