199656
Sudan II
Dye content 90 %
Synonyme(s) :
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
69,50 $
About This Item
69,50 $
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 90%
Pf
156-158 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 10 mg/mL
λmax
493 nm
604 nm (2nd)
ε (coefficient d'extinction)
≥14000 at 491-497 nm in methanol at 0.005 g/L
≥9000 at 419-425 nm in methanol at 0.005 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
Clé InChI
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
448.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
231.6 °C - closed cup