Principaux documents
199370
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea
98%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4NHCSNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
206 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitro
thiourea
Chaîne SMILES 
NC(=S)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O2S/c8-7(13)9-5-1-3-6(4-2-5)10(11)12/h1-4H,(H3,8,9,13)
Clé InChI
BLYAANPIHFKKMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea was used as anion sensor in organic solvent.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chomchai Suksai et al.
Chemical Society reviews, 32(4), 192-202 (2003-07-24)
Chromogenic sensors for anions generally consist of two parts: anion receptors and chromophores. In this review, 6 types of chromogenic anion sensors are described, namely, NH-based hydrogen bonding, Lewis acid, metal-ion template, transition metal complexes, chromogenic guest displacement and chromoreactands.