198056
3-Methylbenzophenone
99%
Synonyme(s) :
Phenyl m -tolyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.597 (lit.)
Point d'ébullition
183-185 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
URBLVRAVOIVZFJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves