Principaux documents
197823
Sigma-Aldrich
10-Camphorsulfonic acid sodium salt
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
97%
Pf
286-288 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable