Principaux documents
188360
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt
98%
50 G
148,00 $
148,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
148,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H19NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
148,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −18.4°, c = 5.3 in H2O
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
N.CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S.H3N/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14);1H3/t7-,10-;/m0./s1
Clé InChI
JTMZBRWRXFAITF-YUWZRIFDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
(1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt may be used as an ion-pair reagent to enhance the ability of supercritical carbon dioxide to extract polar compounds in supercritical fluid extraction (SFE) process.[1][2] It can also be used in the synthesis of (-)-quadrone.[3]
Application
Reactant involved in the synthesis of chiral anionic liquids for use as solvents and chiral shift reagents
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Total synthesis of natural quadrone.
Liu HJ and Llinas-Brunet M.
Canadian Journal of Chemistry, 66(3), 528-530 (1988)
Sub-and supercritical fluid extraction of trichloropyridinol from soil prior to immunoassay.
Jimenez-Carmona MM, et al.
Journal of Chromatography A, 785(1-2), 329-336 (1997)
Ion-pair-supercritical fluid extraction of clenbuterol from food samples.
Jimenez-Carmona MM, et al.
Journal of Chromatography A, 711(2), 269-276 (1995)