197653
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
98%
Synonyme(s) :
3,4-Dimethoxybenzeneethanol, 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol, Homoveratryl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
172-174 °C/17 mmHg (lit.)
Pf
46-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(CCO)cc1OC
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7,11H,5-6H2,1-2H3
Clé InChI
SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup