Documents
197408
Sigma-Aldrich
4-Cyclohexyl-1-butanol
≥95%
Synonyme(s) :
Cyclohexanebutanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H11(CH2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
103-104 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H20O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h10-11H,1-9H2
Clé InChI
NZEBWPHHIQAVOH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
S Y Ablordeppey et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 8(8), 2105-2111 (2000-09-26)
A lingering question in sigma receptor ligand development is whether a nitrogen atom serves as an important pharmacophoric element in binding affinity. To address this question, we have synthesized several phenylalkylpiperidines and phenylalkylpiperazines and demonstrated that removal of the N