Principaux documents
196908
Sigma-Aldrich
Perfluoroglutaric acid
97%
Synonyme(s) :
Hexafluoroglutaric acid
About This Item
Formule linéaire :
HOOC(CF2)3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.06
Beilstein:
1801049
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
97%
pb
134-138 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
88-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C5H2F6O4/c6-3(7,1(12)13)5(10,11)4(8,9)2(14)15/h(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges