Principaux documents
196592
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminooctafluorobiphenyl
90%, technical grade
Synonyme(s) :
Octafluorobenzidine
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6F4C6F4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
solid
Pf
175-177 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c(F)c(F)c(N)c(F)c2F
InChI
1S/C12H4F8N2/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16/h21-22H2
Clé InChI
FWOLORXQTIGHFX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable