Principaux documents
196258
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
98%
Synonyme(s) :
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
38-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1CCl
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
Clé InChI
OMPHLGROCARZOU-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride has been used in the synthesis of 3-iodothyronamine.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
A New Efficient Synthetic Method for 3-Iodothyronamine and Its Potent Hypothermic Efficacy.
Kim J-G, et al.
Chin. J. Chem., 29(10), 2205-2208 (2011)