195413
Methacrylonitrile
99%
Synonyme(s) :
1-Methylethenyl cyanide, 2-Cyano-1-propene, 2-Methyl-2-propenenitrile, 2-Methylpropenenitrile, Isobutenenitrile, Isopropene cyanide, Methacrylnitrile
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
64 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Contient
50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.400 (lit.)
pb
90-92 °C (lit.)
Pf
−35.8 °C (lit.)
Densité
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)C#N
InChI
1S/C4H5N/c1-4(2)3-5/h1H2,2H3
Clé InChI
GYCMBHHDWRMZGG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup