Principaux documents
195219
Sigma-Aldrich
Mordant Blue 9
Dye content 50 %
Synonyme(s) :
6-(5-Chloro-2-hydroxy-3-sulfophenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid disodium salt, 6-(5-Chloro-2-hydroxy-4-sulfonphenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalene-sulfonic acid sodium salt
25 G
81,90 $
81,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
81,90 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(OH)(SO3Na)N=NC10H5(OH)SO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.81
Numéro C.I. (Colour Index):
14855
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
81,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Composition
Dye content, 50%
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
λmax
516 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2ccc3c(cccc3c2O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11ClN2O8S2.2Na/c17-8-6-12(16(21)14(7-8)29(25,26)27)19-18-11-5-4-9-10(15(11)20)2-1-3-13(9)28(22,23)24;;/h1-7,20-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
Clé InChI
UVDODHCPLWXDSI-BUFQOAPZSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable