Key Documents
194689
Sigma-Aldrich
4′-Methylpropiophenone
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Impuretés
5% 3′-methylpropiophenone
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
Point d'ébullition
238-239 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves