194115
4-Chlorophenyl phenyl sulfone
≥97%
580,00 $
About This Item
580,00 $
Produits recommandés
Essai
≥97%
Pf
90-94 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble 74.4 g/100ml at 20 °C(lit.)
benzene: soluble 44.4 g /100ml at 20 °C(lit.)
dioxane: soluble 65.6 g/100ml at 20 °C(lit.)
hexane: soluble 0.4 g/100ml at 20 °C(lit.)
isopropanol: soluble 21 g/100ml at 20 °C(lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
sulfone
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H9ClO2S/c13-10-6-8-12(9-7-10)16(14,15)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Clé InChI
OFCFYWOKHPOXKF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable