193739
1-Indanol
98%
Synonyme(s) :
(±)-1-Indanol, (±)-1-Hydroxyindan
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
pb
128 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
50-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2
Clé InChI
YIAPLDFPUUJILH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable