193658
2,2-Dibromopropane
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CBr2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Produits recommandés
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4984 (lit.)
pb
114 °C/740 mmHg (lit.)
Densité
1.782 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(Br)Br