Principaux documents
193372
Sigma-Aldrich
2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile
99%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
2-(tert-Butoxycarbonyloxyimino)-2-phenyl­acetonitrile, Boc-ON
5 G
87,80 $
25 G
392,00 $
100 G
723,00 $
87,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
87,80 $
25 G
392,00 $
100 G
723,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCOON=C(C6H5)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
Beilstein:
2217296
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile, 99%
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
85-88 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
nitrile
phenyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+
Clé InChI
QQWYQAQQADNEIC-RVDMUPIBSA-N
Application
Amino-protecting reagent in peptide synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable