192538
5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Pf
223-224 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc2[nH]c(nc2c1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H4Cl4N2/c9-4-1-2-5-6(3-4)14-7(13-5)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
Clé InChI
SIZGSKQSWJIWFP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges