191264
3-Phenylglutaric acid
97%
Synonyme(s) :
β-Phenylglutaric acid, 3-Phenylpentanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH2CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
140-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O4/c12-10(13)6-9(7-11(14)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
RZOKZOYSUCSPDF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable