Documents
190187
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylpropylamine
≥97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4055 (lit.)
Point d'ébullition
84-87 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Densité
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3
Clé InChI
JOZZAIIGWFLONA-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Dimethylpropylamine was used as standard in separation of alkali and alkaline earth metal cations by capillary electrochromatography on monolithic octadecylsilica columns.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Thanh Duc Mai et al.
Analytica chimica acta, 653(2), 228-233 (2009-10-08)
A fast separation of alkali and alkaline earth metal cations and ammonium was carried out by capillary electrochromatography on monolithic octadecylsilica columns of 15 cm length and 100 microm inner diameter using water/methanol mixtures containing acetic acid as mobile phase.