Principaux documents
188735
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorobenzyl alcohol
98%
5 G
53,50 $
53,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
53,50 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
53,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
79-82 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
Application
3,5-Dichlorobenzyl alcohol was used in the preparation of 3,5-dichlorophenylacetonitrile via reaction with boiling SOCl2, followed by reaction with NaCN[1]. It was also used in the synthesis of tert-butyl 2-cyano-3-(3,5-dichlorophenyl)-propanoate via Iridium-catalysed alkylation of tert-butyl cyanoacetate[2].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Esben R Sørensen et al.
Archiv der Pharmazie, 338(7), 299-304 (2005-07-05)
The HIV-1 inhibitors described in this paper is closely related to 6-(3,5-dimethylbenzyl)-1-(ethoxy methyl)-5-isopropyluracil (GCA-186) an anti-HIV-1 drug that is highly active against both wild type and mutated HIV-1 strains. The two methyl groups on the 6-benzyl moiety have been shown
Iridium catalysed alkylation of tert-butyl cyanoacetate with alcohols under solvent free conditions.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 65(4), 849-854 (2009)